Learn More
Di-tert-Butylmalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10700482 10 g 10 Gramm
10764204 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10700482 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406620100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-16-2
MDL-Nummer MFCD00008810
InChI-Schlüssel CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
PubChem CID 68324
IUPAC-Name Ditert-Butyl-Propanedioat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl malonate
Schmelzpunkt -7°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9660g/mL
Siedepunkt 110°C to 111°C (22.0 mmHg)
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H20O4
Strukturformel CH2(CO2C(CH3)3)2
Brechungsindex 1.4175 to 1.4195
Menge 10 g
Beilstein 02, III, 1621
Fieser 01,210
Merck Index 15, 3041
Relative Dichte 0.966
Molekulargewicht (g/mol) 216.28
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit