Learn More
Di-tert-butyl-Phosphit, TRC
Artikelnummer. 30378522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378522 10 g
30371905 5 g
30378038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42951510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13086-84-5
Summenformel C8H19O3P
Molekulargewicht (g/mol) 194.21
Synonym Phosphonic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Phosphonic Acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl Phosphonate
IUPAC-Name 2-Methyl-2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxyphosphonoyloxy]propan
SMILES CC(C)(C)OP(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl Phosphite
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
Formelmasse 194.1072