Learn More
Chlordi-tert.-Butylphosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11335349 25 g 25 Gramm
11315349 1 g 1 Gramm
11325349 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335349 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20998.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.656 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Di-tert-Butylchlorphosphin geht eine Verbindung mit Palladium(II)-Acetat ein und wird in der Suzuki-Miyaura-Kupplung von Arylboronsäuren mit Arylbromiden und -chloriden verwendet. Es dient als Ligand und wird bei der Herstellung von Mono- und Bidentat-Phosphinliganden in Metallkomplexen für katalytische asymmetrische Hydrierungen verwendet. Darüber hinaus wird es bei asymmetrischen und Übergangsmetall-Kupplungsreaktionen eingesetzt. Außerdem spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung weiterer Phosphine in katalytischen Polymerisationsreaktionen.
Löslichkeit
Mischbar mit Terahydrofuran.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13716-10-4
Summenformel C8H18ClP
Molekulargewicht (g/mol) 180.656
MDL-Nummer MFCD00008815
InChI-Schlüssel MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
IUPAC-Name Ditert-butyl(chlor)phosphan
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butylchlorophosphine
Dichte 0.951
Siedepunkt 47°C to 49°C (3 mmHg)
Flammpunkt 62°C (144°F)
Geruch Acrid
Strukturformel [(CH3)3C]2PCl
Brechungsindex 1.484
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with terahydrofuran.
Formelmasse 180.66
Reinheit (%) 96%