Learn More
Di-tert-Butylzinndichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-tert-butyltin dichloride |
| Schmelzpunkt | 42°C to 43°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 66°C (3 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Acrid |
| Strukturformel | [(CH3)3C]2SnCl2 |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN2928 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |