Learn More
Di-tert-Butylzinndichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050876
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324567 0.5 g 0.50 Gramm
11314567 2 g -
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11324567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039619.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 19429-30-2 | C8H18Cl2Sn | 303.842 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19429-30-2
Summenformel C8H18Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 303.842
MDL-Nummer MFCD00009854
InChI-Schlüssel PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
PubChem CID 88053
IUPAC-Name Ditert-butyl(dichloro)stannan
SMILES CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyltin dichloride
Schmelzpunkt 42°C to 43°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 66°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Strukturformel [(CH3)3C]2SnCl2
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN2928
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 303.83
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form kristallin