Learn More
Di-tert-butylzinndichlorid, TRC
Artikelnummer. 30357472
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357472 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357472 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD194290500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyltin Dichloride
CAS 19429-30-2
Summenformel C8H18Cl2Sn
Menge 500 mg
Synonym Dichlorobis(1,1-dimethylethyl)stannane, Di-tert-butyldichlorostannane, Di-tert-butyldichlorotin, Dichlorodi-tert-butylstannane
InChI-Formel InChI=1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
IUPAC-Name Ditert-butyl(dichloro)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 303.84
Formelmasse 303.9808