Learn More
Di-tert-butylzinndichlorid, TRC
Artikelnummer. 30367036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367036 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1942901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyltin Dichloride
CAS 19429-30-2
Summenformel C8H18Cl2Sn
Menge 1 g
Synonym Dichlorobis(1,1-dimethylethyl)stannane, Di-tert-butyldichlorostannane, Di-tert-butyldichlorotin, Dichlorodi-tert-butylstannane
InChI-Formel InChI=1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
IUPAC-Name Ditert-butyl(dichloro)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 303.84
Formelmasse 303.9808