Learn More
Diacerein, Mikromol™
Artikelnummer. 30052609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052609 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052609 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1318.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diacerein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetyl Rhein (Diacerein)
CAS 13739-02-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diacetyl Rhein (Diacerein)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H12 O8
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4,5-Bis(acetyloxy)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthroic acid diacetate, Rhein diacetate, 1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-Diacetoxy-9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetoxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetylrhein, Artrodar, DAR, Diacerein, Diacerhein, Diacetylrhein, Fisiodar, Osteocerein, SF 277
InChI-Formel InChI=1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)
SMILES CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C)c3C(=O)c12)C(=O)O
IUPAC-Name 4,5-Diacetyloxy-9,10-Dioxoanthracen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 368.29
Menge 250 mg
Formelmasse 368,0532 g/mol