Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diacetin |
| Namenshinweis | pract., 98% |
| CAS | 25395-31-7, 102-76-1, 26446-35-5 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.1875g/mL |
| Siedepunkt | 280.0°C |
| Flammpunkt | 141°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 45% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |