Learn More
Diacetin, gemischte Isomere, tech. ca. 50 %, Resttriacetin und -monoacetin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353326 250 g 250 Gramm
11363326 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12708.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25395-31-7 | C7H12O5
Diacetin is widely used as plasticizer. It has been used to design and evaluate gliclazide push-pull osmotic pump (PPOP) coated with aqueous colloidal polymer dispersions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diacetin wird häufig als Weichmacher verwendet. Es wurde zur Entwicklung und Bewertung von Gliclazid-Push-Pull-Osmotic-Pumpe (pPop) mit wässrigen kolloidalen Polymerdispersionen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25395-31-7
Summenformel C7H12O5
MDL-Nummer MFCD00008717
Synonym glyceryl diacetate, 1,2-diacetin, glycerol diacetate, 1,2,3-propanetriol, diacetate, 3-hydroxypropane-1,2-diyl diacetate, glycerol 1,2-diacetate, 1,2-diacylglycerol, 2,3-diacetin, 1,2-diacetylglycerol, acetin, di
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetin
Namenshinweis mixed isomers
Dichte 1.19
Siedepunkt 250°C to 280°C (decomposition)
Flammpunkt 141°C (285°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest Triacetin und Monoacetin
Brechungsindex 1.444
Menge 250 g
Beilstein 1706903
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2961
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) ∼50%
Güte Technisch