Learn More
Diacetin (Gemisch), TRC
Artikelnummer. 30317122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317122 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2408305G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetin (Mixture)
CAS 25395-31-7
Summenformel C7H12O5
Menge 5 g
SMILES CC(=O)OCC(CO)OC(=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 176.17