Learn More
Diacetone acrylamide, 99%, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glass bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diacetone acrylamide |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 2873-97-4 |
Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
Farbe | White to Cream |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glass bottle |
Summenformel | C9H15NO2 |
Strukturformel | CH2CHC(O)NHC(CH3)2CH2C(O)CH3 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diacetone acrylamide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /