Learn More
Diacetonacrylamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488476 50 g 50 Gramm
11498476 250 g 250 Gramm
11478476 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15940.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2873-97-4 | C9H15NO2 | 169.22 g/mol
Diacetone acrylamide is used in epoxy resin, acryl emulsion, water based paints, waste water treatment, photosensitive resins, waterborne coatings and gel electrophoresis. It is also used in the manufacture of permanent press fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diacetonacrylamid wird in Epoxidharz, Acrylemulsion, Farben auf Wasserbasis, Abwasserbehandlung, photosensitiven Harzen, wasserbasierten Beschichtungen und Gelelektrophorese verwendet. Wird auch bei der Herstellung von permanenten Pressgeweben verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Benzol und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2873-97-4
Summenformel C9H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
MDL-Nummer MFCD00008788
InChI-Schlüssel OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
PubChem CID 17888
IUPAC-Name N-(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)prop-2-enamid
SMILES CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetone acrylamide
Schmelzpunkt 54°C to 56°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
Beilstein 1928444
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2963
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,benzene and tetrahydrofuran.
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) 99%