Learn More
Diacetonacrylamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diacetone acrylamide is used in epoxy resin, acryl emulsion, water based paints, waste water treatment, photosensitive resins, waterborne coatings and gel electrophoresis. It is also used in the manufacture of permanent press fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diacetonacrylamid wird in Epoxidharz, Acrylemulsion, Farben auf Wasserbasis, Abwasserbehandlung, photosensitiven Harzen, wasserbasierten Beschichtungen und Gelelektrophorese verwendet. Wird auch bei der Herstellung von permanenten Pressgeweben verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Benzol und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Diacetone acrylamide |
| Schmelzpunkt | 54°C to 56°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1928444 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,2963 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,benzene and tetrahydrofuran. |
| Formelmasse | 169.23 |
| Reinheit (%) | 99% |