Learn More
Diacetonalkohol, TRC
Artikelnummer. 30179674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179674 25 mL 25 Milliliter
30178993 500 mL 500 Milliliter
30179118 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179674 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD67990025ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-42-2
Summenformel C6 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Synonym 2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone (ACI), 2-Hydroxy-2-methyl-4-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentanol, 2-Methyl-4-oxopentan-2-ol, 4-Hydroxy-2-keto-4-methylpentane, 4-Hydroxy-4-methyl-2-oxopentane, 4-Methyl-4-hydroxy-2-pentanone, Acetonyldimethylcarbinol, Diacetone alcohol, Diketone alcohol, NSC 9005, Pyranton A, Tyranton
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Menge 25 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Formelmasse 116.0837