Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diaceton-D-glucose ≥ 98 %
Artikelnummer. 10745371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10745371 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10182280 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
13428308 500 g Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10745371 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 112010250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-52-5
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00005544
InChI-Schlüssel KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonym 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
IUPAC-Name (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetone-D-glucose
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 107.0°C to 110.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 31,155
Merck Index 15,2968
Spezifischer Drehzustand − 11.00 (20.00°C c=5,EtoH)
Spezifische Drehung − 11.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in chloroform,alcohol,acetone,and warm ether
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver