Learn More
Diacetoxydimethylsilan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10461304 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10461304 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426690250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetoxydimethylsilane
CAS 2182-66-3
Schmelzpunkt -12.5°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0530g/mL
Siedepunkt 164°C
Flammpunkt 69°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H12O4Si
Strukturformel (CH3COO)2Si(CH3)2
Brechungsindex 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00039832
Menge 25 g
Relative Dichte 1.053
Synonym dimethyldiacetoxysilane, diacetoxydimethylsilane, dimethylsilanediyl diacetate, silanediol, dimethyl-, diacetate, dimethylsilanediol, diacetate, silanediol, 1,1-dimethyl-, 1,1-diacetate, acetyloxy dimethylsilyl acetate, dimethyldiacetoxysilicane, dimethyl-silanediodiacetate, acmc-1ak12
InChI-Schlüssel RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)OC(=O)C
IUPAC-Name [Acetyloxy(dimethyl)silyl]-acetat
Molekulargewicht (g/mol) 176.24
PubChem CID 75130
Formelmasse 176.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diacetoxydimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke