Learn More
Diacetyl 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Butanedione |
| CAS | 431-03-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,3-Butanedione |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C4 H6 O2 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(=O)C |
| Mehr anzeigen |