Learn More
Diacetyl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319990
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30319990 1 g 1 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30319990
Marke: Dr. Ehrenstorfer DRECA12175000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Butanedione
CAS 431-03-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,3-Butanedione
Versandbedingung +20°C
Summenformel C4 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
SMILES CC(=O)C(=O)C
IUPAC-Name butane-2,3-dione
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Menge 1 g
Formelmasse 86.0368 g/mol