Learn More
Diacetyl, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10050060 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
:
100 ml, Flasche aus Braunglas
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10050060 100 ml, Flasche aus Braunglas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10050060 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/0250/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 431-03-8
Schmelzpunkt -4°C
Farbe Gelb
pH 3.2
Siedepunkt 88°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C4H6O2
MDL-Nummer 8756
Menge 100 mL
InChI-Schlüssel QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C(C)=O
IUPAC-Name Butan-2,3-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Formelmasse 86.09g/mol
Physikalische Form Flüssig