Learn More
Diacetylfluorescein, TRC
Artikelnummer. 30362514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362514 1 g 1 Gramm
30357352 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD3288501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 596-09-8
Summenformel C24 H16 O7
Molekulargewicht (g/mol) 416.38
Synonym Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
IUPAC-Name (6'-Acetyloxy-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3'-yl)Acetat
SMILES CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacetylfluorescein
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Formelmasse 416.0896