Learn More
MP Biomedicals Diagnostik-Kit für C-reaktives Protein (CRP) (MPQuanti™ nur)
Artikelnummer. 30280607 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Tests/Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280607 25 Tests/Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280607 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07CRP5025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Diagnostik-Kit für C-reaktives Protein ist für die quantitative In-vitro-Bestimmung von C-reaktivem Protein (CRP) in menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma bestimmt.
  • Der Diagnostiktest für C-reaktives Protein (Vollblut/Serum/Plasma) basiert auf der Fluoreszenz-Immunoassay-Technologie.
  • Die Probe wandert durch den Streifen vom Probenkissen zum Absorptionskissen. Wenn die Probe CRP enthält, bindet dieses an die mit fluoreszierenden Mikrokügelchen konjugierten Anti-CRP-Antikörper.
  • Anschließend wird der Komplex von den auf der Nitrocellulosemembran aufgebrachten Fangantikörpern gebunden (Testlinie).
  • Die Konzentration von CRP in der Probe korreliert linear mit der auf der T-Linie erfassten Fluoreszenzsignalintensität.
  • Anhand der Fluoreszenzintensität des Tests und der Standardkurve wird die CRP-Konzentration in der Probe mit Hilfe von MPQuanti berechnet.™ Immunfluoreszenzanalysator.
  • CE-Kennzeichnung
  • Für den professionellen Einsatz in der In-vitro-Diagnostik
  • Arbeiten mit MPQuanti™ Immunfluoreszenzanalysator
  • Linearer Arbeitsbereich: 5 -100 mg/L, R ≥0,990
  • Die Testergebnisse sollten nach 3 Minuten interpretiert werden.
Spezifikation
Nachweisbare Analyten C-reaktives Protein
Nachweisverfahren Immunfluoreszenz
Probentyp menschliches Vollblut, menschliches Serum, menschliches Plasma
Typ POC, CRP, quantitativ
Menge 25 Tests/Kit
Form Gebrauchsfertig (RTU)