Learn More
MP Biomedicals Diagnostik-Kit für D-Dimer (MPQuanti™ nur)
Artikelnummer. 30280622 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Tests/Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280622 25 Tests/Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280622 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07CTNL5025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Diagnostik-Kit für D-Dimer ist für den quantitativen Nachweis von D-Dimer in menschlichem Vollblut oder Plasma in vitro bestimmt.
  • Der Diagnostik-Kit für D-Dimer (Vollblut/Plasma) basiert auf der Fluoreszenz-Immunoassay-Technologie zur Messung von D-Dimer in menschlichem Vollblut oder Plasma als Hilfsmittel bei der Diagnose von DVT und PE.
  • Der Test ist für die Anwendung durch Angehörige der Gesundheitsberufe bestimmt.
  • Die Probe wandert durch den Streifen vom Probenkissen zum Absorptionskissen. Wenn die Probe D-Dimer enthält, bindet es an die mit fluoreszierenden Mikrokügelchen konjugierten Anti-D-Dimer-Antikörper.
  • Anschließend wird der Komplex von den auf der Nitrocellulosemembran aufgebrachten Fangantikörpern gebunden (Testlinie).
  • Die Konzentration von D-Dimer in der Probe korreliert mit der auf der T-Linie erfassten Fluoreszenzsignalintensität.
  • Anhand der Fluoreszenzintensität des Tests und der Standardkurve wird die Konzentration von D-Dimer in der Probe mit Hilfe von MPQuanti berechnet.™ Immunfluoreszenzanalysator.
  • CE-Kennzeichnung
  • Für den professionellen Einsatz in der In-vitro-Diagnostik
  • Funktioniert nur mit MPQuanti™ Immunfluoreszenzanalysator
  • Linearer Arbeitsbereich: 1 ̴10 mg/L, R ≥0,990
  • Die Testergebnisse sollten nach 15 Minuten interpretiert werden.
  • Wird als Hilfsmittel bei der Diagnose von tiefer Venenthrombose und Lungenembolie eingesetzt.
Spezifikation
Nachweisbare Analyten D-Dimer
Probentyp menschliches Vollblut, menschliches Plasma
Typ POC, quantitativ, D-Dimer
Menge 25 Tests/Kit
Form Gebrauchsfertig (RTU)