Learn More
MP Biomedicals Diagnostik-Kit für freies Thyroxin (FT4) (MPQuanti)™ nur)
Artikelnummer. 30280618 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Freies Thyroxin (T4 )
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
30280618 Freies Thyroxin (T4 ) 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280618 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07FT45025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Diagnostik-Kit für freies Thyroxin (FT4) ist für die quantitative In-vitro-Bestimmung von freiem Thyroxin (FT4) in menschlichem Serum oder Plasma bestimmt.
  • Der Diagnostik-Kit für freies Thyroxin (FT4) (Serum/Plasma) basiert auf der Fluoreszenz-Immunoassay-Technologie.
  • Die Probe wandert durch den Streifen vom Probenkissen zum Absorptionskissen. FT4 in der Probe wird mit dem konkurrieren T4 Antigen auf der Membran.
  • Je weniger FT4 in der Probe vorhanden ist, desto mehr mit Anti-T4-Antikörpern konjugierte fluoreszierende Mikrokügelchen können von den T4 Antigen auf der Membran (Testlinie).
  • Die Konzentration von FT4 in der Probe verhält sich umgekehrt proportional zur Intensität des auf der T-Linie erfassten Fluoreszenzsignals.
  • Anhand der Fluoreszenzintensität des Tests und der Standardkurve wird die FT4-Konzentration in der Probe mit dem MPQuanti berechnet.™ Immunfluoreszenzanalysator.
  • CE-Kennzeichnung
  • Für den professionellen Einsatz in der In-vitro-Diagnostik
  • Funktioniert nur mit MPQuanti™ Immunfluoreszenzanalysator
  • Linearer Arbeitsbereich: 1 ̴ 100 pmol/L, R ≥0,990
  • Die Testergebnisse sollten nach 15 Minuten interpretiert werden.
Spezifikation
Nachweisbare Analyten Freies Thyroxin (T4 )
Nachweisverfahren Immunfluoreszenz
Probentyp Humanserum, Humanplasma
Typ POC, quantitativ, kostenlos, T4 FT4
Form Gebrauchsfertig (RTU)