Learn More
MP Biomedicals Diagnostik-Kit für freies Triiodthyronin (FT3) (MPQuanti™ nur)
Artikelnummer. 30280605 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Freies Triiodthyronin (T3 )
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
30280605 Freies Triiodthyronin (T3 ) 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280605 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07FT35025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Diagnostik-Kit für freies Triiodthyronin (FT3) ist für die quantitative In-vitro-Bestimmung von freiem Triiodthyronin (FT3) im menschlichen Serum oder Plasma bestimmt.
  • Diagnostik-Kit für freies Triiodthyronin (FT3) (Serum/Plasma) zum Nachweis von FT3 mittels Fluoreszenz-Immunoassay.
  • Die Probe wandert durch den Streifen vom Probenkissen zum Absorptionskissen.
  • FT3 in der Probe wird mit dem konkurrieren T3 Antigen auf dem Streifen.
  • Je weniger FT3 in der Probe vorhanden ist, desto mehr mit Anti-T3-Antikörpern konjugierte fluoreszierende Mikrokügelchen können von den T3 Antigen auf dem Streifen.
  • Die Konzentration von FT3 in der Probe verhält sich umgekehrt proportional zur Intensität des auf der T-Linie erfassten Fluoreszenzsignals.
  • Anhand der Fluoreszenzintensität des Tests und der Standardkurve wird die FT3-Konzentration in der Probe mit MPQuanti berechnet.™ Immunfluoreszenzanalysator.
  • CE-Kennzeichnung
  • Für den professionellen Einsatz in der In-vitro-Diagnostik
  • Funktioniert nur mit MPQuanti™ Immunfluoreszenzanalysator
  • Linearer Arbeitsbereich: 1,5–46 pmol/L (0,88–29,8 pg/ml), R ≥0,990
  • Die Testergebnisse sollten nach 15 Minuten interpretiert werden.
Spezifikation
Nachweisbare Analyten Freies Triiodthyronin (T3 )
Nachweisverfahren Immunfluoreszenz
Probentyp Humanserum, Humanplasma
Typ POC, quantitativ, kostenlos T3 , FT3
Form Gebrauchsfertig (RTU)