Learn More
MP Biomedicals Diagnostik-Kit für HbA1c (MPQuanti™ nur)
Artikelnummer. 30280620 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
HbA1c
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
30280620 HbA1c 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280620 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07HBA5025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Diagnostik-Kit für HbA1c ist für die quantitative In-vitro-Bestimmung von HbA1c im menschlichen Vollblut bestimmt und dient als Hilfsmittel bei der Diagnose von Diabetes und bei der Identifizierung von Patienten, die ein Risiko für die Entwicklung von Diabetes haben.
  • Der Diagnostik-Kit für HbA1c (Vollblut) basiert auf der Fluoreszenz-Immunoassay-Technologie.
  • Die Probe wandert durch den Streifen vom Probenkissen zum Absorptionskissen. Das HbA1c in der Probe bindet an den HbA1c-Antikörper, der mit fluoreszierenden Mikrokügelchen konjugiert ist.
  • Anschließend werden sie von Hämoglobin (Hb)-Antikörpern, die auf der Nitrocellulosemembran beschichtet sind, eingefangen.
  • Die Konzentration von HbA1c in der Probe korreliert linear mit der Fluoreszenzsignalintensität.
  • Gemäß den beiden Fluoreszenzintensitäten, dem MPQuanti™ Der Immunfluoreszenzanalysator berechnet den HbA1c-Prozentwert in der Probe.
  • CE-Kennzeichnung
  • Für den professionellen Einsatz in der In-vitro-Diagnostik
  • Funktioniert nur mit MPQuanti™ Immunfluoreszenzanalysator
  • Linearer Arbeitsbereich: 4 ̴ 14,5 %, R ≥0,990
  • Die Testergebnisse sollten nach 10 Minuten interpretiert werden.
  • Ein Marker für die langfristige Stoffwechselkontrolle bei Personen mit Diabetes mellitus
Spezifikation
Nachweisbare Analyten HbA1c
Nachweisverfahren Immunfluoreszenz
Probentyp Menschliches Vollblut
Typ POC, quantitativ, HbA1c
Form Gebrauchsfertig (RTU)