Learn More
MP Biomedicals Diagnostik-Kit für Interleukin-6 (MPQuanti™ nur)
Artikelnummer. 30280617 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Interleukin-6
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
30280617 Interleukin-6 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280617 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07IL5025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Diagnostik-Kit für Interleukin-6 ist für die quantitative In-vitro-Bestimmung von Interleukin-6 (IL-6) in menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma bestimmt.
  • Der Diagnostik-Kit für Interleukin-6 (Vollblut/Serum/Plasma) basiert auf der Fluoreszenz-Immunoassay-Technologie.
  • Die Probe wandert durch den Streifen vom Probenkissen zum Absorptionskissen. Wenn die Probe IL-6 enthält, bindet es an die mit fluoreszierenden Mikrokügelchen konjugierten Anti-IL-6-Antikörper.
  • Anschließend wird der Komplex von den auf der Nitrocellulosemembran aufgebrachten Fangantikörpern gebunden (Testlinie).
  • Die IL-6-Konzentration in der Probe korreliert linear mit der auf der T-Linie erfassten Fluoreszenzsignalintensität.
  • Anhand der Fluoreszenzintensität des Tests und der Standardkurve wird die IL-6-Konzentration in der Probe mit Hilfe von MPQuanti berechnet.™ Immunfluoreszenzanalysator.
  • CE-Kennzeichnung
  • Für den professionellen Einsatz in der In-vitro-Diagnostik
  • Funktioniert nur mit MPQuanti™ Immunfluoreszenzanalysator
  • Linearer Arbeitsbereich: 3 5000 pg/ml, R ≥0,990
  • Die Testergebnisse sollten nach 15 Minuten interpretiert werden.
  • Zur Diagnose von Entzündungszuständen und des Immunstatus
Spezifikation
Nachweisbare Analyten Interleukin-6
Nachweisverfahren Immunfluoreszenz
Probentyp menschliches Vollblut, menschliches Serum, menschliches Plasma
Typ POC, quantitativ, Interleukin-6, IL-6
Form Gebrauchsfertig (RTU)