Learn More
Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer mit Diagonalwendelkondensator
Artikelnummer. 11406648
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
20 bis 190 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit unitSize
11406648 20 bis 190 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406648 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. RE302
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus PTFE und Glas, um eine chemisch inerte Flüssigkeit bereitzustellen Stuart ™ Rotationsverdampfer mit Diagonalspulenkondensator mit langlebiger graphitimprägnierter PTFE-Vakuumdichtung.
  • Diagonaler Spiralkondensator, ideal für Standarddestillationen.
  • Enthält einen effizienten Kondensator mit einem Rotationskolbensystem.
  • Überträgt während der Rotation kontinuierlich eine dünne Flüssigkeitsschicht über die gesamte Innenfläche, um die Oberfläche zu vergrößern
  • Das Rotationssystem ist mit einer speziellen Dichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Vorrichtung unter Vakuum zu stellen, um den Siedepunkt der Lösungsmittel zu senken und die Dampfphase zu entfernen.
  • Ausgestattet mit einer einfach zu bedienenden Vakuumfreigabe und einem kontinuierlichen Zuführsystem, damit mehr Lösungsmittel in den rotierenden Florentiner-Kolben gesaugt werden kann, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss.
  • Glas-Set RE300 bestehend aus:
    Diagonaler Spiralkondensator, Dampfschlauch für Diagonalkondensator, 1000 ml-Auffangkolben, 1000 ml-Rundkolben, Zulaufrohr mit Absperrhahn, Vakuumversieglung, konische Verbindungsklemme, kugelförmige Verbindungsklemme.
  • Diagonaler Spiralkondensator, Dampfschlauch für Diagonalkondensator, 1000 ml-Auffangkolben, 1000 ml-Rundkolben, Zulaufrohr mit Absperrhahn, Vakuumversieglung, konische Verbindungsklemme, kugelförmige Verbindungsklemme.
    Spezifikation
    Geschwindigkeit 20 bis 190 U/min
    Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 80 °C bei Verwendung von kunststoffbeschichteten Glasgeräten
    Motortyp Funkenlose Induktion
    Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 50 W
    Kondensatortyp Kühlfinger
    Kompatibler Kolbentyp Auffangkolben und Verdampfungskolben, 1000 ml
    Abmessungen (L x B x H) 385 x 335 x 470 bis 610 mm
    Modell RE302