Learn More
Dialifos, TRC
Artikelnummer. 30366767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366767 250 mg 250 Milligramm
30360202 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30366767 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416123250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10311-84-9
Summenformel C14 H17 Cl N O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 393.85
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)phthalimide (7CI,8CI), Phthalimide, N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Dialifor, Dialifos, Dialiphor, Dialiphos, Hercules 14503, O,O-Diethyl S-(2-chloro-1-phthalimidoethyl) phosphorodithioate, S-(2-Chloro-1-phthalimidoethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate, Torak
IUPAC-Name 2-(2-Chlor-1-Diethoxyphosphinotioylsulfanylethyl)Isoindol-1,3-Dion
SMILES CCOP(=S)(OCC)SC(CCl)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dialifos
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17ClNO4PS2/c1-3-19-21(22,20-4-2)23-12(9-15)16-13(17)10-7-5-6-8-11(10)14(16)18/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
Formelmasse 393.0025