Learn More
Diallylmaleat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376686
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376686 1000 g 1 Kilogramm
11356686 50 g 50 Gramm
11366686 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11376686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03867.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 999-21-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Diallyl maleate has potential applications in polyester resins, adhesives, and ion exchange resins. When used at low levels, Diallyl Maleate is an effective agent for the promotion of branching in emulsion polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diallylmaleat kann in Polyesterharzen, Klebstoffen und Ionenaustauscherharzen eingesetzt werden. Bei niedriger Konzentration ist Diallylmaleat ein wirksames Mittel zur Förderung der Verzweigung in Emulsionspolymeren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 151.2 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 999-21-3
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00010763
InChI-Schlüssel ZPOLOEWJWXZUSP-WAYWQWQTSA-N
Synonym diallyl fumarate, fumaric acid, diallyl ester, unii-k852lk4c5p, 2-butenedioic acid e-, di-2-propenyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, di-2-propenyl ester, butenedioic acid diallyl ester, 1,4-bis prop-2-en-1-yl 2e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid 2e-, 1,4-di-2-propen-1-yl ester, diallyl malleate, 1,4-bis prop-2-en-1-yl but-2-enedioate
PubChem CID 5354266
IUPAC-Name Bis(prop-2-enyl) (Z)-but-2-enedioat
SMILES C=CCOC(=O)C=CC(=O)OCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diallyl maleate
Schmelzpunkt -47°C
Dichte 1.072
Siedepunkt 109°C to 110°C (3 mmHg)
Flammpunkt 130°C (266°F)
Brechungsindex 1.467
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1725954
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 151.2mg/L @ 25°C.
Formelmasse 196.21
Reinheit (%) 95%