Learn More
Diallyldimethylammoniumchlorid (60 Gew.-% in Wasser), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diallyldimethylammonium Chloride |
| CAS | 7398-69-8 |
| Summenformel | C8H16ClN |
| Menge | 100 mL |
| Synonym | N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium Chloride, AG Fix M 80, C 1615, C 1615M-BR 30, D 1259, DADMAC, Dimethyldiallylammonium Chloride, Hercules D 1259, LYFM 205-65, M-DADMAC, N,N-Diallyl-N,N-dimethylammonium Chloride, Nalco 7544, Nalco TX 13645, Newfrontier C 1615 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C |
| IUPAC-Name | Dimethyl-bis(prop-2-enyl)azaniumchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.67 |
| Formelmasse | 161.0971 |
| Mehr anzeigen |