Learn More
Gilac™ Glastransportkiste mit Durchmesser
Product Code. 31777283
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
33 L
42 L
52 L
62 L
Aufnahmevermögen:
15 Gläser
24 Gläser
40 Gläser
Unit Size:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Aufnahmevermögen Unit Size
31777283 62 L 15 Gläser 1 Stück
31777273 33 L 40 Gläser 1 Stück
31777268 42 L 40 Gläser 1 Stück
31777260 52 L 40 Gläser 1 Stück
31777251 62 L 40 Gläser 1 Stück
31777282 33 L 24 Gläser 1 Stück
31777279 42 L 24 Gläser 1 Stück
31777249 52 L 24 Gläser 1 Stück
31777280 62 L 24 Gläser 1 Stück
31777266 33 L 15 Gläser 1 Stück
31777270 42 L 15 Gläser 1 Stück
31777259 52 L 15 Gläser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 31777283 Supplier Gilac™ Supplier No. G627040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.48 €
    25.99 € / 1 Stück
    Sparen 11.49 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glastransportkisten bieten sichere, organisierte Lagerung und Transport von zylindrischen Komponenten bis zu 66, 85 oder 107 mm Durchmesser.
  • Behältermaße: (600 x 400 x 170) mm, (600 x 400 x 220) mm, (600 x 400 x 270) mm, (600 x 400 x 320) mm
  • Kapazität: 40, 24, 15 Gläser
  • Glasabteilabmessungen: 66 x 67 mm idealer Glasdurchmesser: 60 mm (maximal 66 mm)
  • Glasabteilabmessungen: 85 x 89 mm idealer Glasdurchmesser: 79 mm (maximal 85 mm)
  • Glasabteilabmessungen: 107 x 114 mm idealer Glasdurchmesser: 101 mm (maximal 107 mm)
  • Gewicht: 2,46 kg, 2,88 kg, 2,63 kg verringert den Aufwand und das Risiko für muskuloskelettale Erkrankungen (MSDs)
  • 2 Abtrenner: einer unter den Brillen platziert, der andere darüber, um sie zu stabilisieren, an den Griffen befestigt
  • Optimaler Schutz vor Aufprallen und Bruch
  • Integrierte Griffe für eine einfache und sichere Handhabung
  • Stapelbar zur Optimierung des Speichers
  • Oberfläche, die für die Beschriftung zur schnellen Identifizierung von Inhalten konzipiert ist
  • Offenes Design erleichtert das Trocknen und Entlüften nach dem Waschen
  • Kann von Hand oder professionell gereinigt werden
  • Hergestellt aus PP-C (Polypropylen-Copolymer)
  • Widerstandsfähig gegen Aufprall und Chemikalien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 90 °C
  • 100 % recycelbar
Specifications
Typ Transportbehälter
Material PPCO
Farbe Grau
Form Rechteckig
Kapazität (metrisch) 62 L
Aufnahmevermögen 15 Gläser
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 270 mm
Durchmesser (metrisch) 107 mm