Learn More
Fisherbrand™ Diamantförmige antistatische Wägeschiffchen
Artikelnummer. 15728197 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15728197 Schwarz 500 Stück
15718197 Weiß 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15728197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.30 €
    17.99 € / 500 Stück
    Sparen 2.31 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Die antistatischen Wiegeboote von Diamond sind flexible Polystyrolboote mit glatten Oberflächen.
  • Diamantförmige Wägeschiffchen, die flexibel für präzises Ausgießen sind.
  • Breiter, flacher Boden, der ein Umkippen verhindert
  • 2 Farben
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Antistatisch.
  • Temperaturbereich -10 °C bis +70 °C (14 °F °bis 158 °F)
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
  • Packung mit 500 Stück
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polystyrol
Form Diamant
Sterilität Unsteril
Typ Wägeschiffchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14 °F bis 158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +70 °C
Länge (angloamerikanisch) 2,8 in.
Länge (metrisch) 71 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,8 in.
Breite (metrisch) 46 mm
Höhe (metrisch) 14 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,6 in.