Learn More
Notrax Diamond Flex™ Heavy Duty Workstation Mat
Artikelnummer. 17712188
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17712188 163 x 97 cm 1 Stück
17732188 163 x 102 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17712188
Marke: Notrax 546S3864BY
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Notrax Diamond Flex™ - The 18.4 mm thick platform elevates and insulates the worker form the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and 'flex' with every movement.
  • Hochwertige Matte gegen Ermüdung für einzelne Arbeitsplätze mit hoher Beanspruchung in Industrieumgebungen
  • Die Matten in Standardgröße für einzelne Arbeitsplätze lassen sich einfach verlegen, sodass keine Installation erforderlich ist
  • Die 184 mm dicke Plattform bietet eine erhöhte Arbeitsposition und Isolierung vom harten Boden, während die darunterliegenden Noppen ein flexibles Verbiegen der Matte bei jeder Bewegung ermöglichen
  • Gut sichtbare gelbe Sicherheitsrampen auf allen Seiten vorhanden, um ein Stolpern zu verhindern
  • Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 163 x 97 cm
Farbe Schwarz/Gelb
Länge (angloamerikanisch) 5,3 ft.
Länge (metrisch) 163 cm
Material Naturkautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 97 cm