Learn More
Notrax Diamant Flex™ Robuste Arbeitsplatzmatte
Beschreibung
- Hochwertige Matte gegen Ermüdung für einzelne Arbeitsplätze mit hoher Beanspruchung in Industrieumgebungen
- Die Matten in Standardgröße für einzelne Arbeitsplätze lassen sich einfach verlegen, sodass keine Installation erforderlich ist
- Die 184 mm dicke Plattform bietet eine erhöhte Arbeitsposition und Isolierung vom harten Boden, während die darunterliegenden Noppen ein flexibles Verbiegen der Matte bei jeder Bewegung ermöglichen
- Gut sichtbare gelbe Sicherheitsrampen auf allen Seiten vorhanden, um ein Stolpern zu verhindern
- Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 163 x 102 cm |
| Farbe | Schwarz/Gelb |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,3 ft. |
| Länge (metrisch) | 163 cm |
| Material | Naturkautschuk |
| Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
| Breite (metrisch) | 102 cm |