Learn More
Notrax Diamant Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Schicht mit nicht-direktionalem Deckplattenmuster
Product Code. 17772118
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
Unit Size:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B) Unit Size
17772118 91 x 60 cm 1 Stück
17702128 150 x 91 cm 1 Stück
17782108 1830 x 60 cm 1 Stück
17712118 1830 x 91 cm 1 Stück
17742118 1830 x 122 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 17772118 Supplier Notrax Supplier No. 419S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.79 €
    45.01 € / 1 Stück
    Sparen 9.78 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Notrax Diamant Sof-Tred™ - Außergewöhnlicher Bedienkomfort dank 12,7 mm dicker, speziell entwickelter Mischung. Schutzschicht aus exklusivem Dyna-Shield™ Verlängert die Lebensdauer um 50 % im Vergleich zu herkömmlichem mikrozellulärem Vinyl.
  • Das in mehreren Richtungen verlaufende „Bodenplatten“-Muster ermöglicht Bewegungsfreiheit
  • Außergewöhnlicher Arbeitskomfort durch eine 127 mm dicke, speziell formulierte Zusammensetzung
  • Die Schutzschicht aus exklusivem Dyna-Shield™ verlängert die Lebensdauer um 50 % im Vergleich zu herkömmlichem mikrozellulärem Vinyl
  • Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
  • Alle 4 Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Specifications
Abmessungen (L x B) 91 x 60 cm
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91 cm
Material Mikrozelluläres Vinyl
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm