Learn More
Notrax Diamant Stat™ antistatische Matte gegen Ermüdung
Artikelnummer. 17792278
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
91 x 200 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17792278 150 x 91 cm 1 Stück
17782278 91 x 60 cm 1 Stück
17712288 91 x 200 cm 1 Stück
17702288 300 x 91 cm 1 Stück
17762278 2286 x 91 cm 1 Stück
17772278 2286 x 122 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17792278 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 826S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    513.28 €
    416.86 € / 1 Stück
    Sparen 96.42 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergonomisches Design dank einer 14 mm dicken Arbeitsplattform mit einer antistatischen Kombination aus einer robusten Oberfläche, laminiert auf eine komfortable Schwammbasis, um maximale Haltbarkeit und gleichzeitig Entlastung bei Ermüdung zu gewährleiste
  • Ergonomisches Design dank einer 14 mm dicken Arbeitsplattform mit einer antistatischen Kombination aus einer robusten Oberfläche, laminiert auf eine komfortable Schwammbasis, um maximale Haltbarkeit und gleichzeitig Entlastung bei Ermüdung zu gewährleisten
  • Ausgestattet mit einer 10 mm-Buchse, die an der Matte und am Erdungskabel befestigt ist
  • Die rautenförmige Plattenoberfläche sorgt für Traktion und ermöglicht einfache Drehbewegungen
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
  • Antistatische Matten gegen Ermüdung bieten dank einer dicken Arbeitsplattform mit Vinylschwammbasis Schutz vor statischen Entladungen bei gleichzeitigem Komfort für Arbeiten im Stehen
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 150 x 91 cm
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 59 in.
Länge (metrisch) 150 cm
Material Leitfähiges PVC
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 91 cm