Learn More
Globe Scientific Diamond™ Weißglas-Scheinmikroskop-Objektträger
Artikelnummer. 31923285 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Art der Ecken:
90 °
Geklemmt
Edges:
Abgeschrägt
Boden
Packungsgröße:
1440 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Art der Ecken Edges Packungsgröße
31923285 Geklemmt Abgeschrägt 1440 Stück
31922606 90 ° Boden 1440 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31923285 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 138410
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Scientific Inc. Diamond™ White Glass Plain Microscope-Objektträger sind vorgereinigt und einsatzbereit
  • Erhältlich mit 90° oder abgeschnittenen Ecken
  • Hergestellt aus hochwertigem optischem weißen Glas
  • Verpackt in hochwertigen weißen Plastikboxen
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Anzahl pro Karton 1440
Anzahl pro Packung 72
Sterilität Unsteril
Edges Abgeschrägt
Material Glas
Precleaned Ja
Dicke (metrisch) 1 mm
Farbe Weiß
Art der Ecken Geklemmt
Abmessungen (L x B) 75 x 25 mm