Learn More
Checkers Diamondback™ Tunnelmodul
Artikelnummer. 17712508
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17712508 Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17712508 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. PDBS0003YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.57 €
    242.24 € / 1 Stück
    Sparen 56.33 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Diamondback 4,5-in.-Schlauchbrückensystem bietet Schutz für wertvolle Kabel- und Schlauchleitungen und gewährleistet gleichzeitig eine sicherere Durchfahrt für Fahrzeuge. Sie können Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von 4,5 in. schützen.
  • Das Checkers Diamondback 45-in.-Schlauchbrückensystem schützt wertvolle Kabel- und Schlauchleitungen und gewährleistet gleichzeitig eine sicherere Durchfahrt für Fahrzeuge.
  • Diese Schlauchbrücken ersetzen Rampen aus Holz und Metall und können zum Schutz von Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 45 in. genutzt werden.
  • Die Brücken aus hochdichtem, wetterfestem Polyurethan sind widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch physischen Druck und Vermeiden Kosten für Reparatur und Austausch von Kabeln und Schläuchen.
  • Mit diesem System aus leichtgewichtigen, ineinandergreifenden Modulen können beliebige Längen realisiert werden.
  • Checkers Schlauchbrückensysteme sind nicht für einen dauerhaften Einbau vorgesehen.
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 41 x 26 x 14 cm
Farbe Orange
Material Polyethylen
Typ Tunnelmodul