missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DIAPH-2 Antibody (CL1111) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52966C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DIAPH-2 Monoclonal antibody specifically detects DIAPH-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
Spezifikation
| DIAPH-2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| DIA2, DIAdiaphanous (Drosophila, homolog) 2, diaphanous homolog 2 (Drosophila), Diaphanous-related formin-2, diaphorase-2, DRF2, POF, POF2FLJ11167, protein diaphanous homolog 2 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O60879, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators | |
| 1730 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| CL1111 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur