missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DIAPH-2 Antibody (CL1113) [PerCP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30287339 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30287339 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30287339

Marke: Novus Biologicals NBP252967PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

DIAPH-2 Monoclonal antibody specifically detects DIAPH-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DIAPH-2
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon CL1113
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DIA2, DIAdiaphanous (Drosophila, homolog) 2, diaphanous homolog 2 (Drosophila), Diaphanous-related formin-2, diaphorase-2, DRF2, POF, POF2FLJ11167, protein diaphanous homolog 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from O60879, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1730
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.