missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DIAPH-2 Antibody (V78 P3C10-D3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18260
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DIAPH-2 Monoclonal antibody specifically detects DIAPH-2 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| DIAPH-2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/ml | |
| Western Blot 1:1000 | |
| DIA2, DIAdiaphanous (Drosophila, homolog) 2, diaphanous homolog 2 (Drosophila), Diaphanous-related formin-2, diaphorase-2, DRF2, POF, POF2FLJ11167, protein diaphanous homolog 2 | |
| Synthetic peptide of Human DIAPH2 | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators | |
| 1730 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot | |
| V78 P3C10-D3 | |
| Unconjugated | |
| PBS pH 7.4, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur