missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DIAPH-2 Antibody (V78P3C10*D3), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18161848 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18161848 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18161848

Marke: Novus Biologicals NBP250229B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

DIAPH-2 Monoclonal specifically detects DIAPH-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DIAPH-2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon V78P3C10*D3
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias DIA2, DIAdiaphanous (Drosophila, homolog) 2, diaphanous homolog 2 (Drosophila), Diaphanous-related formin-2, diaphorase-2, DRF2, POF, POF2FLJ11167, protein diaphanous homolog 2
Gensymbole DIAPH2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Peptide Sequence - RHNGAISSK
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1730
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.