Learn More
Kieselgur, kalziniert, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15687810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15687810 5 kg Poly-Flasche 5 Kilogramm
15677810 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15667810 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15687810 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. D38775KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, geeignet für die meisten Filtrationen
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68855-54-9
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.988
MDL-Nummer MFCD00132803
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Kieselgur, kalziniert
Menge 5 kg
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten