Learn More
Kieselgur, Flussmittel-kalziniert, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diatomaceous earth, Flux-calcined |
| CAS | 68855-54-9 |
| Summenformel | SiO2 |
| Menge | 1 Kg |
| Synonym | Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 60.08 |