Learn More
Kieselgur, Flussmittel-kalziniert, TRC
Artikelnummer. 30362881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362881 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416821500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diatomaceous earth, Flux-calcined
CAS 68855-54-9
Summenformel SiO2
Menge 500 g
Synonym Filter Agent, Diatomaceous Earth, Flux-calcined, Celatom FW-14, Celite™ 545, Particle Size 0.02-0.1 mm, Kieselguhr, soda ash flux-calcined
SMILES O=[Si]=O
Molekulargewicht (g/mol) 60.08