Learn More
Diaza-18-krone-6, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10432441
Marke: Thermo Scientific Acros 275825000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23978-55-4
Summenformel C12H28N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 264.37
MDL-Nummer MFCD00005112
InChI-Schlüssel NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Synonym kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
PubChem CID 72805
IUPAC-Name 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diium
SMILES C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diaza-18-crown-6
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone
Formelmasse 262.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Glänzendes Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diaza-18-crown-6
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.