Learn More
Diazinon-d10 (Diethyl-d10), CDN
Artikelnummer. 30320604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320604 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320604 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND51100.01G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Diazinon-d10
CAS 100155-47-3
Summenformel C12 2H10 H11 N2 O3 P S
Menge 0.01 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester (9 CI), O,O-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) O-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Diazinon-d10, Diazinon D10 (diethyl D10)
InChI-Formel InChI=1 S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9 H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name (6-Methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)oxy-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 314.41
Formelmasse 314,1638 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, Minimum 95% chemische Reinheit