Learn More
Diazolidinylharnstoff, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10352020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10352020 25 g Glasflasche 25 Gramm
10647040 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10352020 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428580250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78491-02-8 | C8H14N4O7 | 278.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78491-02-8
Summenformel C8H14N4O7
Molekulargewicht (g/mol) 278.22
MDL-Nummer MFCD03547942
InChI-Schlüssel SOROIESOUPGGFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diazolidinylurea, diazolidinyl urea, 1-1,3-bis hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl-1,3-bis hydroxymethyl urea, germall ii, germall 11, imidazolidinyl urea 11, n,n'-bis hydroxymethyl urea, dsstox_cid_9559, dsstox_rid_78776
PubChem CID 62277
IUPAC-Name 1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)harnstoff
SMILES C(NC(=O)N(CO)C1C(=O)N(C(=O)N1CO)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diazolidinyl urea
Schmelzpunkt 227.0°C to 228.0°C
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,3003
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 278.22
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diazolidinyl urea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.