Learn More
Diazolidinylharnstoff (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30360924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360924 25 g 25 Gramm
30351276 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41732325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78491-02-8
Summenformel C8H14N4O7
Molekulargewicht (g/mol) 278.22
Synonym N-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N'-bis(hydroxymethyl)urea, Diazolidinylurea, Germaben II-E, Germall II, N-Hydroxymethyl-N-[1,3-di(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-N'-hydroxymethylurea
IUPAC-Name 1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)harnstoff
SMILES OCNC(=O)N(CO)C1N(CO)C(=O)N(CO)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diazolidinyl Urea (Technical Grade)
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N4O7/c13-1-9-7(18)10(2-14)5-6(17)12(4-16)8(19)11(5)3-15/h5,13-16H,1-4H2,(H,9,18)
Formelmasse 278.0862